Acetyl sulphide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Diacetyl Sulphide
A0976-25G A0976-5G
TCIAA0976-25GEA 6625 NOK
TCIAA0976-25G TCIAA0976-5G
Acetyl sulphide ≥95.0% (by GC)
Acetyl sulphide
Formel: C₄H₆O₂S
MW: 118,15 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Flash punkt: 27°C
MDL nummer: MFCD00008753
CAS-nummer: 3232-39-1
EINECS: 221-774-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19da4c399d2cbe76e3ebcda44b149aa113ed1b07&vid=19da4c399d2cbe76e3ebcda44b149aa113ed1b07&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %