2-Amino-2'-methyldiphenyl ether ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(o-Tolyloxy)aniline, ['2-Aminophenyl ', 'o', '-Tolyl Ether', '2-(', 'o', '-Tolyloxy)aniline'], 2-Aminophenyl o-Tolyl Ether, 2-Amino-2'-methyldiphenyl Ether
A1008-25G A1008-5G
TCIAA1008-25GEA 1325 NOK
TCIAA1008-25G TCIAA1008-5G
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether ≥97.0% (by GC)
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether
Formel: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Kokepunkt: 196°C
MDL nummer: MFCD00025167
CAS-nummer: 3840-18-4
EINECS: 223-329-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %