3-(N-Acetyl-N-ethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
A1113-5G A1113-1G
TCIAA1113-5GEA 5350 NOK
TCIAA1113-5G TCIAA1113-1G
3-(N-Acetyl-N-ethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-(N-Acetyl-N-ethylamino)pyrrolidine
Formel: C₈H₁₆N₂O
MW: 156,23 g/mol
MDL nummer: MFCD00059021
CAS-nummer: 115445-29-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %