Angelic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
Angelic Anhydride, ['(', 'Z', ')-2-Methyl-2-butenoic Anhydride', '2-Methylisocrotonic Anhydride'], (Z)-2-Methyl-2-butenoic Anhydride, 2-Methylisocrotonic Anhydride
A1180-1G
A1180-5G
TCIAA1180-1GEA
3025
NOK
TCIAA1180-1G
TCIAA1180-5G
Angelic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Angelic anhydride
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ MW: 182,22 g/mol Kokepunkt: 108°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00198080 CAS-nummer: 94487-74-8 FN: 3265 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (Morpholine Method) | min. 98.0 % |