1-Acetoxy-3-chloroacetone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Chloro-2-oxopropyl acetate, 1-Acetoxy-3-acetenyl Chloride, 1-Acetoxy-3-chloro-2-propanone
A1232-25G A1232-5G
TCIAA1232-25GEA 3800 NOK
TCIAA1232-25G TCIAA1232-5G
1-Acetoxy-3-chloroacetone ≥95.0% (by GC)
1-Acetoxy-3-chloroacetone
Formel: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
MDL nummer: MFCD00191365
CAS-nummer: 40235-68-5
FN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73a8ff3e5d04992ec0439b6463168ba5f91e649a&vid=73a8ff3e5d04992ec0439b6463168ba5f91e649a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %