N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,3-diaminopropane
A1280-25G A1280-500G
TCIAA1280-25GEA 865 NOK
TCIAA1280-25G TCIAA1280-500G
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine ≥90.0% (by GC)
N-(3-Aminopropyl)diethanolamine
Formel: C₇H₁₈N₂O₂
MW: 162,23 g/mol
Kokepunkt: 207°C
Flash punkt: 138°C
MDL nummer: MFCD00047971
CAS-nummer: 4985-85-7
EINECS: 225-642-0
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %