4-Acetyl-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanone, 4-Acetyl-4'-methyldiphenyl
A1322-5G A1322-1G
TCIAA1322-5GEA 2200 NOK
TCIAA1322-5G TCIAA1322-1G
4-Acetyl-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Acetyl-4'-methylbiphenyl
Formel: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
MDL nummer: MFCD00191374
CAS-nummer: 5748-38-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0be42177b562d29aea1311c0bdba9bcf33caa3c3&vid=0be42177b562d29aea1311c0bdba9bcf33caa3c3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %