N-Boc-1,6-diaminohexane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
A1375-1G A1375-25G A1375-5G
TCIAA1375-1GEA 325 NOK
TCIAA1375-1G TCIAA1375-25G TCIAA1375-5G
N-Boc-1,6-diaminohexane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Boc-1,6-diaminohexane
Formel: C₁₁H₂₄N₂O₂
MW: 216,33 g/mol
Flash punkt: 125°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00671489
CAS-nummer: 51857-17-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %