4-Hydroxybutyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1390-25G A1390-500G A1390-100G
TCIAA1390-25GEA 230 NOK
TCIAA1390-25G TCIAA1390-500G TCIAA1390-100G
4-Hydroxybutyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
4-Hydroxybutyl acrylate
Formel: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Kokepunkt: 95°C
MDL nummer: MFCD00010261
CAS-nummer: 2478-10-6
EINECS: 219-606-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %