1-Cyanovinyl acetate ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Acetoxy-1-cyanoethylene, Acetic Acid 1-Cyanovinyl Ester, 2-Acetoxyacrylonitrile
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
A1477-25G A1477-5G
TCIAA1477-25GEA 19625 NOK
TCIAA1477-25G TCIAA1477-5G
1-Cyanovinyl acetate ≥97.0% (by GC) stabilised
1-Cyanovinyl acetate
Formel: C₅H₅NO₂
MW: 111,10 g/mol
Kokepunkt: 173°C
Flash punkt: 69°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001868
CAS-nummer: 3061-65-2
EINECS: 221-303-6
FN: 3276
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %