2-Ethylphenyl acetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Acetic Acid 2-Ethylphenyl Ester
A1549-25G A1549-5G
TCIAA1549-25GEA 2100 NOK
TCIAA1549-25G TCIAA1549-5G
2-Ethylphenyl acetate ≥97.0% (by GC)
2-Ethylphenyl acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
MDL nummer: MFCD02093429
CAS-nummer: 3056-59-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %