Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
A1595-25G A1595-5G
TCIAA1595-25GEA 1000 NOK
TCIAA1595-25G TCIAA1595-5G
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-4-amino-1-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172,23 g/mol
Flash punkt: 78°C
MDL nummer: MFCD00006484
CAS-nummer: 58859-46-4
EINECS: 261-472-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %