Adamantan-1-yl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Acrylic acid Adamantan-1-yl ester, 1-Acryloyloxyadamantane
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
A1735-1G A1735-5G
TCIAA1735-1GEA 1175 NOK
TCIAA1735-1G TCIAA1735-5G
Adamantan-1-yl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilised
Adamantan-1-yl acrylate
Formel: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
MDL nummer: MFCD18072700
CAS-nummer: 121601-93-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C