2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
A1756-25G A1756-5G
TCIAA1756-25GEA 1000 NOK
TCIAA1756-25G TCIAA1756-5G
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,56 g/mol
MDL nummer: MFCD00044350
CAS-nummer: 27048-04-0
EINECS: 248-188-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C