2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
A1811-1G A1811-5G
TCIAA1811-1GEA 1575 NOK
TCIAA1811-1G TCIAA1811-5G
2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide ≥98.0% (by HPLC)
2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl azide
Formel: C₁₅H₁₈N₄O₅
MW: 334,33 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 168397-51-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -95.0 to -99.0 deg (C=0.5, Methanol)