2,3-Anthracenedicarboxylic anhydride ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
A1834-100MG
A1834-500MG
TCIAA1834-100MGEA
1350
NOK
TCIAA1834-100MG
TCIAA1834-500MG
2,3-Anthracenedicarboxylic anhydride ≥93.0% (by GC)
2,3-Anthracenedicarboxylic anhydride
Formel:
C₁₆H₈O₃ MW: 248,24 g/mol |
CAS-nummer:
6812-14-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 93.0 % |