4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
A1901-25G A1901-5G
TCIAA1901-25GEA 2550 NOK
TCIAA1901-25G TCIAA1901-5G
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₈ClN₃
MW: 157,60 g/mol
MDL nummer: MFCD00191727
CAS-nummer: 2858-20-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C