N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Acetamidocyclohexanone
A1929-25G A1929-5G
TCIAA1929-25GEA 635 NOK
TCIAA1929-25G TCIAA1929-5G
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide ≥98.0% (by GC)
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Formel: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
MDL nummer: MFCD03703462
CAS-nummer: 27514-08-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C