5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(4-Aminophenyl)benzofuran-5-amine, 2-(4-Aminophenyl)-5-benzofuranamine
A1966-1G A1966-5G
TCIAA1966-1GEA 2200 NOK
TCIAA1966-1G TCIAA1966-5G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran ≥98.0% (by GC)
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzofuran
Formel: C₁₄H₁₂N₂O
MW: 224,26 g/mol
MDL nummer: MFCD10000946
CAS-nummer: 84102-58-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C