2-Acetyl-1-ethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(1-Ethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
A1977-25G A1977-5G
TCIAA1977-25GEA 875 NOK
TCIAA1977-25G TCIAA1977-5G
2-Acetyl-1-ethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-1-ethylpyrrole
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Kokepunkt: 82°C
MDL nummer: MFCD00191234
CAS-nummer: 39741-41-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %