5-Azacytidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Ladakamycin, 4-Amino-1-(beta-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
A2033-1G A2033-100MG
TCIAA2033-1GEA 1650 NOK
TCIAA2033-1G TCIAA2033-100MG
5-Azacytidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Azacytidine
Formel: C₈H₁₂N₄O₅
MW: 244,21 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006539
CAS-nummer: 320-67-2
EINECS: 206-280-2
Merck Indeks: 14,00887
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %