2-Adamantanone oxime ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
A2110-25G A2110-5G
TCIAA2110-25GEA 2225 NOK
TCIAA2110-25G TCIAA2110-5G
2-Adamantanone oxime ≥98.0% (by GC)
2-Adamantanone oxime
Formel: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
MDL nummer: MFCD00078273
CAS-nummer: 4500-12-3
EINECS: 224-807-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C