cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid 96,0 GC, T
Leverandør: TCI
A2127-25G A2127-5G
TCIAA2127-25GEA 6175 NOK
TCIAA2127-25G TCIAA2127-5G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid 96,0 GC, T
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.19 g/mol
Smeltepunkt: 278°C
MDL nummer: MFCD09753647
CAS-nummer: 16636-51-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %