6-Amyl-2-pyrone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Pentyl-2-pyrone, 6-Pentyl-2H-pyran-2-one
A2147-1G A2147-5G
TCIAA2147-1GEA 865 NOK
TCIAA2147-1G TCIAA2147-5G
6-Amyl-2-pyrone ≥96.0% (by GC)
6-Amyl-2-pyrone
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Kokepunkt: 93°C
Flash punkt: 146°C
MDL nummer: MFCD00047551
CAS-nummer: 27593-23-3
EINECS: 248-552-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %