2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
A2351-25G A2351-5G
TCIAA2351-25GEA 2550 NOK
TCIAA2351-25G TCIAA2351-5G
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₂S
MW: 138,1902 g/mol
MDL nummer: MFCD01626055
CAS-nummer: 138564-58-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C