5-Amino-1,2,3-thiadiazole ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,2,3-Thiadiazol-5-amine, 5-Amino-1,2,3-Thiadiazole
A2354-5G A2354-25G
TCIAA2354-5GEA 660 NOK
TCIAA2354-5G TCIAA2354-25G
5-Amino-1,2,3-thiadiazole ≥98.0% (by HPLC)
5-Amino-1,2,3-thiadiazole
Formel: C₂H₃N₃S
MW: 101,13 g/mol
MDL nummer: MFCD00082810
CAS-nummer: 4100-41-8
EINECS: 223-868-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %