11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane, Amino-PEG3-Azide, 11-Amino-3,6,9-trioxaundecanyl Azide, Azido-PEG3-Amine
A2363-1G A2363-5G A2363-200MG
TCIAA2363-1GEA 3975 NOK
TCIAA2363-1G TCIAA2363-5G TCIAA2363-200MG
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
Formel: C₈H₁₈N₄O₃
MW: 218,26 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00269874
CAS-nummer: 134179-38-7
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %