1-Amino-2-methylpropan-2-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Amino-2-methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanolamine
A2442-1G A2442-5G
TCIAA2442-1GEA 580 NOK
TCIAA2442-1G TCIAA2442-5G
1-Amino-2-methylpropan-2-ol ≥98.0% (by GC)
1-Amino-2-methylpropan-2-ol
Formel: C₄H₁₁NO
MW: 89,1362 g/mol
Kokepunkt: 151°C
MDL nummer: MFCD01697283
CAS-nummer: 2854-16-2
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %