Aloe emodin ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Aloe-emodin, 3-Hydroxymethylchrysazine, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracene-9,10-dione, 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthraquinone
A2491-100MG A2491-1G
TCIAA2491-100MGEA 635 NOK
TCIAA2491-100MG TCIAA2491-1G
Aloe emodin ≥97.0% (by HPLC)
Aloe emodin
Formel: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,24 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00017373
CAS-nummer: 481-72-1
EINECS: 207-571-7
Merck Indeks: 14,00306
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C