5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-6-chloropyridin-3-amine, 3-Bromo-2-chloro-5-pyridylamine
A2539-1G A2539-5G
TCIAA2539-1GEA 350 NOK
TCIAA2539-1G TCIAA2539-5G
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine ≥95.0% (by GC)
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Smeltepunkt: 113°C
MDL nummer: MFCD03840433
CAS-nummer: 130284-53-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %