3-Amino-5-bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-chloro-3-pyridylamine
A2540-5G A2540-25G
TCIAA2540-5GEA 1475 NOK
TCIAA2540-5G TCIAA2540-25G
3-Amino-5-bromo-2-chloropyridine ≥98.0% (by GC)
3-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
MDL nummer: MFCD02682092
CAS-nummer: 588729-99-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C