trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4'-(trans-4-Pentylcyclohexyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
A2568-1G A2568-5G
TCIAA2568-1GEA 675 NOK
TCIAA2568-1G TCIAA2568-5G
trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile ≥98.0% (by GC)
trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile
Formel: C₂₄H₂₉N
MW: 331,50 g/mol
Kokepunkt: 211°C
MDL nummer: MFCD01076317
CAS-nummer: 68065-81-6
EINECS: 268-333-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %