ɑ-Asarone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
alpha-Asarone, trans-1,2,4-Trimethoxy-5-(1-propenyl)benzene, (E)-1,2,4-Trimethoxy-5-(prop-1-en-1-yl)benzene
A2590-1G
A2590-5G
TCIAA2590-1GEA
405
NOK
TCIAA2590-1G
TCIAA2590-5G
ɑ-Asarone ≥98.0% (by GC)
alpha-Asarone
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ MW: 208,26 g/mol Kokepunkt: 298°C |
MDL nummer:
MFCD00064457 CAS-nummer: 2883-98-9 EINECS: 220-743-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |