Anisomycin ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
A2613-25MG A2613-100MG
TCIAA2613-25MGEA 1675 NOK
TCIAA2613-25MG TCIAA2613-100MG
Anisomycin ≥97.0% (by GC)
Anisomycin
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00077650
CAS-nummer: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
FN: 3462
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,00670
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -31.0 deg (C=1, MeOH)