Akrylamid ∼50% in water
Leverandør: TCI
Danger
A2625-100G A2625-500G
TCIAA2625-100GEA 220 NOK
TCIAA2625-100G TCIAA2625-500G
Akrylamid ∼50% in water
Akrylamid
Formel: C₃H₅NO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008032
CAS-nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
FN: 3426
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16169b9d81562c2351adadb77e9b68feb87b3bb&vid=4ba1492459b4145a1eb084e84da442ca625d9932&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Bromination Method) 49.0 to 51.0 w/w%