DL-2-Allylglycine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: DL-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-2-Allylglycine, 2-Amino-4-pentenoic Acid, 2-Aminopent-4-enoic acid
A2663-1G A2663-5G
TCIAA2663-1GEA 875 NOK
TCIAA2663-1G TCIAA2663-5G
DL-2-Allylglycine ≥98.0% (by HPLC)
DL-2-Allylglycine
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063103
CAS-nummer: 7685-44-1
EINECS: 231-689-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %