2-Amino-5-fluorobenzothiazole ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
A2682-1G A2682-5G
TCIAA2682-1GEA 1000 NOK
TCIAA2682-1G TCIAA2682-5G
2-Amino-5-fluorobenzothiazole ≥98.0% (by HPLC)
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₅FN₂S
MW: 168,19 g/mol
MDL nummer: MFCD05664560
CAS-nummer: 20358-07-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 180.0 deg-C