2-Allylisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-Allylphthalimide
A2696-200MG A2696-1G
TCIAA2696-200MGEA 555 NOK
TCIAA2696-200MG TCIAA2696-1G
2-Allylisoindoline-1,3-dione ≥98.0% (by GC)
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Formel: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,19 g/mol
Kokepunkt: 295°C
MDL nummer: MFCD00158662
CAS-nummer: 5428-09-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C