AG-494 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Danger
A2704-20MG A2704-100MG
TCIAA2704-20MGEA 1000 NOK
TCIAA2704-20MG TCIAA2704-100MG
AG-494 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
AG-494
Formel: C₁₆H₁₂N₂O₃
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00209863
CAS-nummer: 133550-35-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %