5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,6-Dichloro-2-(propylthio)pyrimidin-5-amine
A2716-1G A2716-5G
TCIAA2716-1GEA 570 NOK
TCIAA2716-1G TCIAA2716-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
5-Amino-4,6-dichloro-2-(propylthio)pyrimidine
Formel: C₇H₉Cl₂N₃S
MW: 238,13 g/mol
MDL nummer: MFCD16875503
CAS-nummer: 145783-15-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %