3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Acetyl-6-bromocoumarin, 3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
A2723-1G A2723-5G
TCIAA2723-1GEA 500 NOK
TCIAA2723-1G TCIAA2723-5G
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one ≥96.0% (by GC)
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
Formel: C₁₁H₇BrO₃
MW: 267,09 g/mol
MDL nummer: MFCD00024075
CAS-nummer: 2199-93-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C