25-Azido-2,5,8,11,14,17,20,23-octaoxapentacosane ≥90.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: O-(2-Azidoethyl)-O'-methylheptaethylene Glycol, Methyl-PEG8-Azide, mPEG8-N3, mPEG8-Azide
A2727-25MG A2727-100MG
TCIAA2727-25MGEA 795 NOK
TCIAA2727-25MG TCIAA2727-100MG
25-Azido-2,5,8,11,14,17,20,23-octaoxapentacosane ≥90.0% (by HPLC)
25-Azido-2,5,8,11,14,17,20,23-octaoxapentacosane
Formel: C₁₇H₃₅N₃O₈
MW: 409,48 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13184962
CAS-nummer: 869718-80-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b2b690b4098ebc08d1f1629f6e265566829ecc8&vid=59178173258cc593bb41d4efbe326e318feff689&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 90.0 area%