13-Azido-2,5,8,11-tetraoxatridecane ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: mPEG4-Azide, O-(2-Azidoethyl)-O'-methyltriethylene Glycol, mPEG4-N3, Methyl-PEG4-Azide
A2728-25MG A2728-100MG
TCIAA2728-25MGEA 445 NOK
TCIAA2728-25MG TCIAA2728-100MG
13-Azido-2,5,8,11-tetraoxatridecane ≥98.0% (by HPLC)
13-Azido-2,5,8,11-tetraoxatridecane
Formel: C₉H₁₉N₃O₄
MW: 233,27 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13184960
CAS-nummer: 606130-90-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d34d21b5de375e978e98022dc16c24f41437b2cc&vid=4c7ab3007240cbbc3ed729a52f31ac1fb0f939a0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%