4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: PP 3, 1-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
A2737-200MG A2737-1G
TCIAA2737-200MGEA 460 NOK
TCIAA2737-200MG TCIAA2737-1G
4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (by HPLC)
4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₁₁H₉N₅
MW: 211,23 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00022901
CAS-nummer: 5334-30-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %