4-Amino-3-iodobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Cyano-2-iodoaniline
A2747-1G A2747-5G
TCIAA2747-1GEA 635 NOK
TCIAA2747-1G TCIAA2747-5G
4-Amino-3-iodobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Amino-3-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,03 g/mol
MDL nummer: MFCD04039964
CAS-nummer: 33348-34-4
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b1e12a2b743bd41328ccbf59f82daf79fe61fa&vid=18b1e12a2b743bd41328ccbf59f82daf79fe61fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C