4-Amino-2,6-dimethylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Dimethylpyridin-4-amine
A2749-1G A2749-5G
TCIAA2749-1GEA 1125 NOK
TCIAA2749-1G TCIAA2749-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyridine ≥98.0% (by GC)
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 246°C
MDL nummer: MFCD00130078
CAS-nummer: 3512-80-9
EINECS: 222-515-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C