5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine
A2759-1G A2759-5G
TCIAA2759-1GEA 270 NOK
TCIAA2759-1G TCIAA2759-5G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole ≥98.0% (by HPLC)
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole
Formel: C₁₃H₁₂N₄
MW: 224,27 g/mol
MDL nummer: MFCD00451475
CAS-nummer: 7621-86-5
EINECS: 231-538-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %