4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
A2767-5G A2767-25G
TCIAA2767-5GEA 610 NOK
TCIAA2767-5G TCIAA2767-25G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
MDL nummer: MFCD02258876
CAS-nummer: 34956-31-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C