2-Acetamido-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(6-Methylpyridin-2-yl)acetamide
A2780-5G A2780-25G
TCIAA2780-5GEA 715 NOK
TCIAA2780-5G TCIAA2780-25G
2-Acetamido-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Acetamido-6-methylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
MDL nummer: MFCD00091881
CAS-nummer: 5327-33-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C