1-(Azidomethyl)pyrene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
A2791-200MG
A2791-1G
TCIAA2791-200MGEA
1500
NOK
TCIAA2791-200MG
TCIAA2791-1G
1-(Azidomethyl)pyrene ≥98.0% (by HPLC)
1-(Azidomethyl)pyrene
Formel:
C₁₇H₁₁N₃ MW: 257,30 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
CAS-nummer:
1006061-57-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 15.50 to 17.00 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |